1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-4-fluor-1-iodbenzol
A12010.06
A12010.14
A12010.22
A12010.06EA
26.9
EUR
A12010.06
A12010.14
A12010.22
1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol ≥98%
1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 101335-11-9
Molecular Formula: C6H3ClFI
Formula Weight: 256.45
Refractive Index: 1.6010
Boiling Point: 96-98°/15mm
MDL No.: MFCD00051774
Formel:
C₆H₃ClFI Molecular Weight: 256.45 g/mol Siedepunkt: 96…98 °C (15 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051774 CAS-Nummer: 101335-11-9 |