N-(Chlormethyl)phthalimid ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: N-(Chlormethyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid, N-(Chlormethyl)phthalsäureimid

A12018.14 A12018.22
A12018.14EA 95.3 EUR
A12018.14 A12018.22
N-(Chlormethyl)phthalimid ≥97%
N-(Chlormethyl)phthalimid

Purity: 97% CAS No.: 17564-64-6 Molecular Formula: C9H6ClNO2 Formula Weight: 195.61 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 140942

Formel: C₉H₆ClNO₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005898
CAS-Nummer: 17564-64-6
EINECS: 241-541-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR