4-Ethylbrenzcatechin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Ethylbenzol-1,2-diol
A12048.03
A12048.06
A12048.MD
A12048.03EA
83.1
EUR
A12048.03
A12048.06
A12048.MD
4-Ethylbrenzcatechin ≥98%
4-Ethylbrenzcatechin
Purity: 98%
CAS No.: 1124-39-6
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 105-107°/0.5mm
MDL No.: MFCD00015847
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138.17 g/mol Siedepunkt: 105…107 °C (0.5 mmHg) Schmelzpunkt: 37…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015847 CAS-Nummer: 1124-39-6 EINECS: 214-397-5 |