Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat) ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Sodium isethionate, Sodium hydroxyethyl sulphonate, 2-Hydroxyethanesulphonic acid sodium salt

A12054.0B A12054.0I
A12054.0BEA 78.7 EUR
A12054.0B A12054.0I
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat) ≥98%
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat)

Purity: 98% CAS No.: 1562-00-1 Molecular Formula: HO(CH2)2SO3Na Formula Weight: 148.11 Melting Point: 191-194° Beilstein Reference: 3633992

Formel: C₂H₅NaO₄S
Schmelzpunkt: 191…194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007534
CAS-Nummer: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR