2-Amino-5-chlorpyridin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Chloropyridin-2-amine, 5-Chloro-2-pyridylamine

A12063.14 A12063.22 A12063.36
A12063.14EA 42.6 EUR
A12063.14 A12063.22 A12063.36
2-Amino-5-chlorpyridin 98%
2-Amino-5-chlorpyridin

Purity: 98% CAS No.: 1072-98-6 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Flash Point: 160°(320°F) Melting Point: 135-138° Boiling Point: 127-129°/21mm Beilstein Reference: 108735 MDL No.: MFCD00006324

Formel: C₅H₅ClN₂
Siedepunkt: 127…129 °C (21 mmHg)
Schmelzpunkt: 135…138 °C
Dichte: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 160 °C (320 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006324
CAS-Nummer: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR