(±)-1-Octen-3-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12079.09 A12079.18 A12079.30
A12079.09EA 29.2 EUR
A12079.09 A12079.18 A12079.30
(±)-1-Octen-3-ol ≥98%
(±)-1-Octen-3-ol
Purity: 98% CAS No.: 3391-86-4 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.4370 Odour: Characteristic Melting Point: -49° Boiling Point: 173-175° Beilstein Reference: 1744110 MDL No.: MFCD00004589
Formel: C₈H₁₆O
Siedepunkt: 173…175 °C
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 0,833
Flammpunkt: 61 °C (141 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004589
CAS-Nummer: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852e188ec9a8f0b95fb8267eecb509cc8b9b4817&vid=db554820fe02a5820107eb97e322b46f3310f665&prid=web&clid=SAPDAM