1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12104.06
A12104.14
A12104.06EA
46.8
EUR
A12104.06
A12104.14
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 407-14-7
Molecular Formula: C7H4BrF3O
Formula Weight: 241.01
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 2046332
MDL No.: MFCD00040834
Formel:
C₇H₄BrF₃O Siedepunkt: 155…157 °C Dichte: 1,622 Flammpunkt: 67 °C (152 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040834 CAS-Nummer: 407-14-7 EINECS: 206-979-2 UN: 3334 ADR: 9, |