Kaliumdihydrogenphosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12142.0E
A12142.36
A12142.0EEA
139
EUR
A12142.0E
A12142.36
Kaliumdihydrogenphosphat ≥98%
Kaliumdihydrogenphosphat
Purity: 98+%
CAS No.: 7778-77-0
Molecular Formula: H2KO4P
Formula Weight: 136.09
Physical Form: Cryst solid
Density: 2.338
Appearance: White
Melting Point: 253°
Merck Reference: 14,7659
MDL No.: MFCD00011401
Formel:
KH₂PO₄ Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 253 °C Dichte: 2,338 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011401 CAS-Nummer: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 14,7659 |