Methylviolett 2B
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12159.18
A12159.30
A12159.18EA
30.9
EUR
A12159.18
A12159.30
Methylviolett 2B
Methylviolett 2B
CAS No.: 8004-87-3
Molecular Formula: C24H27N3.HCl
Formula Weight: 393.96
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00012568
Formel:
C₂₄H₂₈ClN₃ Schmelzpunkt: 137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012568 CAS-Nummer: 8004-87-3 UN: 3077 ADR: 9,III |