3,4-Dichlorphenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12256.14 A12256.22
A12256.14EA 78 EUR
A12256.14 A12256.22
3,4-Dichlorphenol ≥99%
3,4-Dichlorphenol
Purity: 99% CAS No.: 95-77-2 Molecular Formula: C6H4Cl2O Formula Weight: 163.00 Odour: Phenol-like Melting Point: 64-68° Boiling Point: 252-255° Beilstein Reference: 1907693 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002258
Formel: C₆H₄Cl₂O
Siedepunkt: 252…255 °C
Schmelzpunkt: 64…68 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002258
CAS-Nummer: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1,III