15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V) ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan

A12265.03 A12265.06 A12265.14
A12265.03EA 23.4 EUR
A12265.03 A12265.06 A12265.14
15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V) ≥98%
15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V)

Purity: 98% CAS No.: 33100-27-5 Molecular Formula: C10H20O5 Formula Weight: 220.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 150-155°/0.5mm Beilstein Reference: 1618144 MDL No.: MFCD00005110

Formel: C₁₀H₂₀O₅
Molecular Weight: 220.27 g/mol
Siedepunkt: 150…155 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.110
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005110
CAS-Nummer: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR