Anthranilonitril 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Aminobenzonitril, 2-Aminobenzoesäurenitril, o-Cyananilin, o-Aminobenzonitril, Anthranilsäurenitril, 2-Cyananilin

A12286.18 A12286.30
A12286.18EA 43.4 EUR
A12286.18 A12286.30
Anthranilonitril 98%
Anthranilonitril

Purity: 98% CAS No.: 1885-29-6 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Flash Point: 145°(293°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 286° Beilstein Reference: 907187 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007631

Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 286 °C
Schmelzpunkt: 45…49 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 145 °C (293 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007631
CAS-Nummer: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR