β-Chlorpropiophenon 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: 3-Chlorpropiophenon

A12290.09 A12290.18 A12290.22
A12290.09EA 52.3 EUR
A12290.09 A12290.18 A12290.22
β-Chlorpropiophenon 96%
β-Chlorpropiophenon

Purity: 96% CAS No.: 936-59-4 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 113-115°/4mm Beilstein Reference: 2043580 MDL No.: MFCD00000990

Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
Molecular Weight: 168.62 g/mol
Siedepunkt: 113…115 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Dichte: 1.181 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000990
CAS-Nummer: 936-59-4
EINECS: 213-317-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR