Natriumchlorid 99+%, kristallines Pulver PDV
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
A12313.0B
A12313.0G
A12313.0I
A12313.0BEA
24
EUR
A12313.0B
A12313.0G
A12313.0I
Natriumchlorid 99+%, kristallines Pulver PDV
Natriumchlorid
Purity: 99+%
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Refractive Index: 1.5442
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Formel:
NaCl Molecular Weight: 58.44 g/mol Siedepunkt: 1413 °C Schmelzpunkt: 801 Dichte: 2.165 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,8599 |