2,2'-Bithiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12335.03
A12335.06
A12335.14
A12335.03EA
36
EUR
A12335.03
A12335.06
A12335.14
2,2'-Bithiophen ≥98%
2,2'-Bithiophen
Purity: 98%
CAS No.: 492-97-7
Molecular Formula: C8H6S2
Formula Weight: 166.27
Flash Point:
Formel:
C₈H₆S₂ Siedepunkt: 260 °C Schmelzpunkt: 30…33 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005414 CAS-Nummer: 492-97-7 EINECS: 207-767-2 |