Diphenylcarbonat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12362.0B A12362.0I A12362.30
A12362.0BEA 65.6 EUR
A12362.0B A12362.0I A12362.30
Diphenylcarbonat ≥99%
Diphenylcarbonat
Purity: 99% CAS No.: 102-09-0 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 168°(334°F) Odour: Mild Boiling Point: 301-302° Beilstein Reference: 1074863 Merck Reference: 14,3602 MDL No.: MFCD00003037
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Siedepunkt: 301…302 °C
Schmelzpunkt: 76…81 °C
Dichte: 1,300
Flammpunkt: 168 °C (334 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003037
CAS-Nummer: 102-09-0
EINECS: 203-005-8
Merck Index: 14,3602