Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A12366.0B A12366.18 A12366.30
A12366.0BEA 311 EUR
A12366.0B A12366.18 A12366.30
Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester ≥98%
Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester

Purity: 98% CAS No.: 94-05-3 Molecular Formula: C8H11NO3 Formula Weight: 169.18 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 190-191°/30mm Beilstein Reference: 878814 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00009136

Formel: C₈H₁₁NO₃
Siedepunkt: 190…191 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…52 °C
Flammpunkt: 130 °C (266 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009136
CAS-Nummer: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR