Buttersäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12377.0F
A12377.AE
A12377.AP
A12377.0FEA
118
EUR
A12377.0F
A12377.AE
A12377.AP
Buttersäureanhydrid ≥98%
Buttersäureanhydrid
Purity: 98%
CAS No.: 106-31-0
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Rancid
Melting Point: -75°
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 1099474
Merck Reference: 14,1594
UN No.: 2739
MDL No.: MFCD00009389
Formel:
C₈H₁₄O₃ Siedepunkt: 198…199 °C Schmelzpunkt: –75 °C Dichte: 0,968 Flammpunkt: 88 °C (190 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009389 CAS-Nummer: 106-31-0 EINECS: 203-383-4 UN: 2739 ADR: 8,III Merck Index: 14,1594 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...