Buttersäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12377.0F A12377.AE A12377.AP
A12377.0FEA 118 EUR
A12377.0F A12377.AE A12377.AP
Buttersäureanhydrid ≥98%
Buttersäureanhydrid
Purity: 98% CAS No.: 106-31-0 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Rancid Melting Point: -75° Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 1099474 Merck Reference: 14,1594 UN No.: 2739 MDL No.: MFCD00009389
Formel: C₈H₁₄O₃
Siedepunkt: 198…199 °C
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,968
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009389
CAS-Nummer: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1594