Natriumchloracetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Monochloressigsäure Natriumsalz, Chloressigsäure Natriumsalz
A12379.0C
A12379.0E
A12379.30
A12379.36
A12379.0CEA
311
EUR
A12379.0C
A12379.0E
A12379.30
A12379.36
Natriumchloracetat ≥98%
Natriumchloracetat
Purity: 98%
CAS No.: 3926-62-3
Molecular Formula: C2H2ClNaO2
Formula Weight: 116.48
Flash Point: 270°(518°F)
Physical Form: Powder or granules
Odour: Characteristic
pH: 6
Melting Point: ca 199° dec.
Beilstein Reference: 3597157
Merck Reference: 14,2112
UN No.: 2659
MDL No.: MFCD00002684
Formel:
C₂H₂ClNaO₂ Molecular Weight: 116.48 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 199 °C (Zers.) Flammpunkt: 270 °C (518 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002684 CAS-Nummer: 3926-62-3 EINECS: 223-498-3 UN: 2659 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,02129 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...