Trimethyl-4-phosphonocrotonate Gemisch aus EZ-Isomeren ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12399.09 A12399.18
A12399.09EA 85.5 EUR
A12399.09 A12399.18
Trimethyl-4-phosphonocrotonate Gemisch aus EZ-Isomeren ≥90%
Trimethyl-4-phosphonocrotonate
Purity: 90+% CAS No.: 86120-40-3 Molecular Formula: C7H13O5P Formula Weight: 208.15 Boiling Point: 123-124°/1mm Beilstein Reference: 4987133 MDL No.: MFCD00051564
Formel: C₇H₁₃O₅P
Siedepunkt: 123…124 °C (1 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051564
CAS-Nummer: 86120-40-3