Taurin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12403.0E
A12403.22
A12403.36
A12403.0EEA
363
EUR
A12403.0E
A12403.22
A12403.36
Taurin ≥99%
Taurin
Purity: 99%
CAS No.: 107-35-7
Molecular Formula: H2NCH2CH2SO3H
Formula Weight: 125.15
Physical Form: Crystals or cryst powder
Appearance: White
Melting Point:
Formel:
C₂H₇NO₃S Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008197 CAS-Nummer: 107-35-7 EINECS: 203-483-8 Merck Index: 14,9074 |