Kaliumhydrogencarbonat ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

A12429.0C A12429.0E A12429.36
A12429.0CEA 299 EUR
A12429.0C A12429.0E A12429.36
Kaliumhydrogencarbonat ≥99%
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
Schmelzpunkt: 292 °C
Dichte: 2,17
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 14,7609

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR