1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12449.14 A12449.22 A12449.36
A12449.14EA 42.2 EUR
A12449.14 A12449.22 A12449.36
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecen ≥99%
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecen
Purity: 99% CAS No.: 6674-22-2 Molecular Formula: C9H16N2 Formula Weight: 152.24 Flash Point: 116°(240°F) Refractive Index: 1.5220 Odour: Amine-like pH: 12.8 Melting Point: -70° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 508906 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00006930
Formel: C₉H₁₆N₂
Siedepunkt: 261 °C
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,020
Flammpunkt: 116 °C (240 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006930
CAS-Nummer: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN: 3267
ADR: 8,II