4-Nitroimidazol ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Nitro-1H-imidazol

A12458.22
A12458.22EA 160 EUR
A12458.22
4-Nitroimidazol ≥97%
4-Nitroimidazol

Purity: 97% CAS No.: 3034-38-6 Molecular Formula: C3H3N3O2 Formula Weight: 113.08 Flash Point: 200°(392°F) Melting Point: ca 303° dec. Beilstein Reference: 2815 MDL No.: MFCD00005196

Formel: C₃H₃N₃O₂
Molecular Weight: 113,08 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 303 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: >200 °C (392 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005196
CAS-Nummer: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR