(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12467.0B
A12467.18
A12467.30
A12467.0BEA
311
EUR
A12467.0B
A12467.18
A12467.30
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure ≥98%
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 94-75-7
Molecular Formula: C8H6Cl2O3
Formula Weight: 221.04
Odour: Odourless
Melting Point: 136-140°
Boiling Point: 160°/0.4mm
Beilstein Reference: 1214242
Merck Reference: 14,2796
MDL No.: MFCD00004300
Formel:
(C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH Siedepunkt: 160 °C (0,4 mmHg) Schmelzpunkt: 136…140 °C Dichte: 1,42 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004300 CAS-Nummer: 94-75-7 EINECS: 202-361-1 Merck Index: 14,2796 |