Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ferroammoniumsulfat Hexahydrat, Eisen(II)ammoniumsulfat Hexahydrat, Mohrsches Salz
A12473.36
A12473.36EA 54.8 EUR
A12473.36
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥99%
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Purity: 99% CAS No.: 7783-85-9 Molecular Formula: H8FeN2O8S2.6H2O Formula Weight: 392.13 (284.04anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 100° dec. MDL No.: MFCD00150530
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Molecular Weight: 392.14 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 100 °C (Zers.)
Dichte: 1.864
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-382-4