5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12475.03 A12475.06 A12475.14
A12475.03EA 62.2 EUR
A12475.03 A12475.06 A12475.14
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd ≥97%
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 67-47-0 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5620 Melting Point: 32-35° Boiling Point: 114-116°/1mm Beilstein Reference: 110889 Merck Reference: 14,4832 MDL No.: MFCD00003234
Formel: C₆H₆O₃
Siedepunkt: 114…116 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 1,206
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003234
CAS-Nummer: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 14,4832