Quecksilber(II)acetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12478.14
A12478.22
A12478.36
A12478.14EA
32
EUR
A12478.14
A12478.22
A12478.36
Quecksilber(II)acetat ≥98%
Purity: 98+%
CAS No.: 1600-27-7
Molecular Formula: C4H6HgO4
Formula Weight: 318.68
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 3563831
Merck Reference: 14,5873
UN No.: 1629
MDL No.: MFCD00012165
Formel:
(H₃CCOO)₂Hg Schmelzpunkt: 179…182 °C Dichte: 3,28 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012165 CAS-Nummer: 1600-27-7 EINECS: 216-491-1 UN: 1629 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5873 |