Tris(diethylamino)phosphin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexaethylphosphortriamid
A12490.06
A12490.14
A12490.22
A12490.06EA
50.2
EUR
A12490.06
A12490.14
A12490.22
Tris(diethylamino)phosphin ≥97%
Tris(diethylamino)phosphin
Purity: 97%
CAS No.: 2283-11-6
Molecular Formula: [(CH3CH2)2N]3P
Formula Weight: 247.37
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4737
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 636187
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009041
Formel:
C₁₂H₃₀N₃P Molecular Weight: 247.36 g/mol Siedepunkt: 245…246 °C Dichte: 0.903 Flammpunkt: 58 °C (136 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009041 CAS-Nummer: 2283-11-6 EINECS: 218-920-8 ADR: 3 III |