2-Methyl-4(5)-nitroimidazol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-4-nitroimidazol, 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol
A12569.18
A12569.30
A12569.18EA
36.1
EUR
A12569.18
A12569.30
2-Methyl-4(5)-nitroimidazol ≥99%
2-Methyl-4(5)-nitroimidazol
Purity: 99%
CAS No.: 696-23-1
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 251-254°
Beilstein Reference: 4032
Formel:
C₄H₅N₃O Molecular Weight: 127.10 g/mol Schmelzpunkt: 251…254 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005191 CAS-Nummer: 696-23-1 EINECS: 211-790-3 |