1-Methylimidazol ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: N-Methylimidazol, NMI, 1-Methyl-1H-imidazol, N-Methyl-1H-imidazol

A12575.22 A12575.36 A12575.A3
A12575.22EA 39 EUR
A12575.22 A12575.36 A12575.A3
1-Methylimidazol ≥99%
1-Methylimidazol

Purity: 99% CAS No.: 616-47-7 Molecular Formula: C4H6N2 Formula Weight: 82.11 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4970 Melting Point: -6° Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 105197 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00005292

Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 195…197 °C
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1,031
Flammpunkt: 92 °C (197 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005292
CAS-Nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 3267
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR