2-Fluoranilin ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A12612.14 A12612.22 A12612.36
A12612.14EA 26.1 EUR
A12612.14 A12612.22 A12612.36
2-Fluoranilin ≥99%
2-Fluoranilin

Purity: 99% CAS No.: 348-54-9 Molecular Formula: C6H6FN Formula Weight: 111.12 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.5420 Odour: Recognizable Melting Point: -29° Boiling Point: 171-173° Beilstein Reference: 1524219 UN No.: 2941 MDL No.: MFCD00007642

Formel: C₆H₆FN
Siedepunkt: 171…173 °C
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,152
Flammpunkt: 60 °C (140 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007642
CAS-Nummer: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
UN: 2941
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR