PTFE
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12613.30
A12613.18
A12613.0B
A12613.30EA
272
EUR
A12613.30
A12613.18
A12613.0B
PTFE
PTFE
CAS No.: 9002-84-0
Molecular Formula: -(CF2CF2-)n
MDL No.: MFCD00084455
Formel:
(CF₂CF₂)n Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084455 CAS-Nummer: 9002-84-0 Merck Index: 14,7562 |