3-Indolcarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Indole-3-carboxylic acid
A12634.03
A12634.06
A12634.14
AB112970.0025
A12634.03EA
36.1
EUR
A12634.03
A12634.06
A12634.14
ABCRAB112970.0025
3-Indolcarbonsäure ≥98%
3-Indolcarbonsäure
Purity: 98%
CAS No.: 771-50-6
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: ca 239° dec.
Beilstein Reference: 129435
Formel:
C₉H₇NO₂ Schmelzpunkt: ∼ 239 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005624 CAS-Nummer: 771-50-6 EINECS: 212-231-6 |