2-Ethylcapronsäure ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A12644.0D A12644.0F A12644.AE A12644.AP
A12644.0DEA 213 EUR
A12644.0D A12644.0F A12644.AE A12644.AP
2-Ethylcapronsäure ≥99%
2-Ethylcapronsäure

Purity: 99% CAS No.: 149-57-5 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -59° Boiling Point: 226-229° Beilstein Reference: 1750468 MDL No.: MFCD00002675

Formel: C₈H₁₆O₂
Siedepunkt: 226…229 °C
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0,91
Flammpunkt: 114 °C (237 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002675
CAS-Nummer: 149-57-5
EINECS: 205-743-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR