Calciumhydroxid 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A12650.0B A12650.0I A12650.30
A12650.0BEA 32 EUR
A12650.0B A12650.0I A12650.30
Calciumhydroxid 95%
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 2,24
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1673

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR