α-Chlor-3-fluortoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Chlor-m-fluortoluol
A12665.14
A12665.06
A12665.22
A12665.14EA
119
EUR
A12665.14
A12665.06
A12665.22
α-Chlor-3-fluortoluol 97%
α-Chlor-3-fluortoluol
Purity: 97%
CAS No.: 456-42-8
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Pungent
Boiling Point: 176-177°
Beilstein Reference: 742265
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000904
Formel:
C₇H₆ClF Molecular Weight: 144.58 g/mol Siedepunkt: 176…177 °C Dichte: 1.213 Flammpunkt: 58 °C (136 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000904 CAS-Nummer: 456-42-8 EINECS: 207-264-8 UN: 2920 ADR: 8 II |