Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid) ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A12712.0E A12712.22 A12712.36
A12712.0EEA 547 EUR
A12712.0E A12712.22 A12712.36
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid) ≥97%
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid)

Purity: 97% CAS No.: 89-32-7 Molecular Formula: C10H2O6 Formula Weight: 218.12 Flash Point: 380°(716°F) Melting Point: 284-288° Boiling Point: 305-310°/30mm Beilstein Reference: 213583 MDL No.: MFCD00005005

Formel: C₁₀H₂O₆
Siedepunkt: 305…310 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 284…288 °C
Dichte: 1,68
Flammpunkt: 380 °C (716 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005005
CAS-Nummer: 89-32-7
EINECS: 201-898-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR