Acetophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12727.AP A12727.0F A12727.0D
A12727.APEA 31 EUR
A12727.AP A12727.0F A12727.0D
Acetophenon ≥99%
Acetophenon
Purity: 99% CAS No.: 98-86-2 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5325 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 201-203° Merck Reference: 14,73 MDL No.: MFCD00008724
Formel: C₈H₈O
Siedepunkt: 201…203 °C
Schmelzpunkt: 19…20 °C
Dichte: 1,030
Flammpunkt: 76 °C (169 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008724
CAS-Nummer: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 14,73