9,10-Anthrachinon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12735.30
A12735.30EA 81.7 EUR
A12735.30
9,10-Anthrachinon ≥98%
9,10-Anthrachinon
Purity: 98+% CAS No.: 84-65-1 Molecular Formula: C14H8O2 Formula Weight: 208.22 Flash Point: 185°(365°F) Odour: Odourless Boiling Point: 377° Beilstein Reference: 390030 Merck Reference: 14,687 MDL No.: MFCD00001188
Formel: C₁₄H₈O₂
Siedepunkt: 377 °C
Schmelzpunkt: 283…287 °C
Dichte: 1,438
Flammpunkt: 185 °C (365 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001188
CAS-Nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 14,687