(3-Fluorphenyl)acetonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Fluorbenzylcyanid
A12737.06
A12737.14
A12737.06EA
37.6
EUR
A12737.06
A12737.14
(3-Fluorphenyl)acetonitril ≥99%
(3-Fluorphenyl)acetonitril
Purity: 99%
CAS No.: 501-00-8
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Flash Point:
Formel:
C₈H₆FN Molecular Weight: 135.14 g/mol Siedepunkt: 230 °C Dichte: 1.156 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001907 CAS-Nummer: 501-00-8 EINECS: 207-918-2 UN: 3276 ADR: 6.1 III |