2-(Methylthio)anilin ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A12762.06 A12762.14 A12762.22
A12762.06EA 38.8 EUR
A12762.06 A12762.14 A12762.22
2-(Methylthio)anilin ≥98%
2-(Methylthio)anilin

Purity: 98% CAS No.: 2987-53-3 Molecular Formula: C7H9NS Formula Weight: 139.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6240 Boiling Point: 233-234° Beilstein Reference: 386211 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007708

Formel: C₇H₉NS
Siedepunkt: 233…234 °C
Dichte: 1,111
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007708
CAS-Nummer: 2987-53-3
EINECS: 221-055-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR