1,2-Dibromethan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12766.0B A12766.30
A12766.0BEA 126 EUR
A12766.0B A12766.30
1,2-Dibromethan ≥99%
1,2-Dibromethan
Purity: 99% CAS No.: 106-93-4 Molecular Formula: C2H4Br2 Formula Weight: 187.87 Flash Point: None Refractive Index: 1.5385 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 132° Merck Reference: 14,3796 UN No.: 1605 MDL No.: MFCD00000233
Formel: BrH₂CCH₂Br
Siedepunkt: 132 °C
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 2,179
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000233
CAS-Nummer: 106-93-4
EINECS: 203-444-5
UN: 1605
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,3796