Di-tert-butylmalonat ≥98% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung


Stabilisierung: Stabilisiert mit Kaliumcarbonat

A12774.09 A12774.18 A12774.30
A12774.09EA 49.1 EUR
A12774.09 A12774.18 A12774.30
Di-tert-butylmalonat ≥98% stabilisiert
Di-tert-butylmalonat

Stabilized with potassium carbonate


Purity: 98+% CAS No.: 541-16-2 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4190 Melting Point: -6° Boiling Point: 65-67°/1mm Beilstein Reference: 1781766 Merck Reference: 14,3034 MDL No.: MFCD00008810

Formel: C₁₁H₂₀O₄
Siedepunkt: 65…67 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,965
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008810
CAS-Nummer: 541-16-2
EINECS: 208-769-6
Merck Index: 14,3034

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR