4'-(Trifluormethyl)acetanilid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12789.06
A12789.14
A12789.06EA
62.8
EUR
A12789.06
A12789.14
4'-(Trifluormethyl)acetanilid ≥98%
4'-(Trifluormethyl)acetanilid
Purity: 98+%
CAS No.: 349-97-3
Molecular Formula: C9H8F3NO
Formula Weight: 203.16
Odour: Odourless
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 2106965
MDL No.: MFCD00013562
Formel:
C₉H₈F₃NO Schmelzpunkt: 150…154 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013562 CAS-Nummer: 349-97-3 EINECS: 206-495-1 |