5-Fluor-2-indolcarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
A12794.03
A12794.06
A12794.14
A12794.03EA
34.9
EUR
A12794.03
A12794.06
A12794.14
5-Fluor-2-indolcarbonsäure ≥98%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 399-76-8
Molecular Formula: C9H6FNO2
Formula Weight: 179.15
Melting Point: ca 259° dec.
Beilstein Reference: 153217
Formel:
C₉H₆FNO₂ Schmelzpunkt: ∼ 259 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005612 CAS-Nummer: 399-76-8 EINECS: 206-919-5 |