Brillantgrün (Malachitgrün G)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl Green, CI 42040, Basic Green 1, N-(4-((4-(Diethylamino)phenyl)(phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium hydrogen sulphate, Diamond Green, Malachite Green G, Emerald Green, Astradiamant green GX, Solid Green JO, Brilliant Green hydrogen sulphate
A12801.14 A12801.22
A12801.14EA 20.9 EUR
A12801.14 A12801.22
Brillantgrün (Malachitgrün G)
Brillantgrün (Malachitgrün G)
CAS No.: 633-03-4 Molecular Formula: C27H34N2O4S Formula Weight: 482.65 Melting Point: 210° dec. Beilstein Reference: 3901207 Merck Reference: 14,1374 MDL No.: MFCD00011880
Formel: C₂₇H₃₄N₂O₄S
Schmelzpunkt: 210 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011880
CAS-Nummer: 633-03-4
EINECS: 211-190-1
Merck Index: 14,1374