2,5-Dimethylfuran ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12833.14 A12833.22 A12833.36
A12833.14EA 49.2 EUR
A12833.14 A12833.22 A12833.36
2,5-Dimethylfuran ≥98%
2,5-Dimethylfuran
Purity: 98+% CAS No.: 625-86-5 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Flash Point: 1°(33°F) Refractive Index: 1.4410 Melting Point: -62° Boiling Point: 92-93° Beilstein Reference: 106449 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00003250
Formel: C₆H₈O
Molecular Weight: 96.13 g/mol
Siedepunkt: 92…93 °C
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0.903
Flammpunkt: 1 °C (33 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003250
CAS-Nummer: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN: 3271
ADR: 3 II