Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung peroxidfrei
Lieferant: PanReac AppliChem
A1284.0100
A1284.0100EA 0 EUR
A1284.0100
Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung peroxidfrei
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Peroxide (as H2O2) max. 0.0001 %